Merck
SCP0257
Sigma-Aldrich
トリプターゼ基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H42N8O6
分子量:
634.73
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.32
製品名
トリプターゼ基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥65%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Orn-Phe-Arg-AMC
アプリケーション
Tryptase is a serine proteinase often used as a marker for mast cell activation. Tryptase is detected using peptides such as acetyl-Orn-Phe-Arg-AMC, a fluorogenic substrate.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)