Merck
SCP0229
Sigma-Aldrich
プロテインチロシンホスファターゼ基質
≥95% (HPLC), lyophilized
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H77N16O25
分子量:
1410.33
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
プロテインチロシンホスファターゼ基質,
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥85%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2
アプリケーション
Protein Tyrosine Phosphatase Substrate (MCA-Gly-Asp-Ala-Glu-pTyr-Ala-Ala-DNP-Lys-Arg-NH2) may be used to identify and differentiate protein tyrosine phosphatases.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)