Merck
676608
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(trt)-OH-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(Trt)SCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
586.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
170-173 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+1
SMILES記法
OC(=O)[C@H](CSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C37H31NO4S/c39-35(40)34(38-36(41)42-24-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)25-43-37(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,38,41)(H,39,40)/t34-/m0/s1/i38+1
InChI Key
KLBPUVPNPAJWHZ-LWKYSIEUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)