Merck
SCP0219
Sigma-Aldrich
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C112H178N36O27
分子量:
2460.84
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
製品名
ProAM N20 ヒト,
由来生物
human
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥70%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
アプリケーション
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)