Key Documents
SCP0103
Sigma-Aldrich
カスパーゼ基質
≥95% (HPLC), lyophilized
別名:
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H40N5O11
分子量:
754.76
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
カスパーゼ基質, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥80%
保管条件
protect from light
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CASP1(834)
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
生物化学的/生理学的作用
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3