安全性情報
SCP0029
Sigma-Aldrich
[Gly22]-アミロイドβ 1-40 北極型ヒト
≥95% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C191H291N53O56S1
分子量:
4257.74
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
lyophilized
組成
Peptide Content, ≥75%
保管条件
protect from light
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... APP(351)
関連するカテゴリー
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gly-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
詳細
βアミロイドペプチドは、アルツハイマー病患者の海馬、新皮質、扁桃体に出現する老人斑や神経原線維変化の主たる構成成分です。Aβ(1-40)は、可溶性であろうと不溶性であろうと、アルツハイマー病を高病理対照脳と鑑別します。Arctic型変異E22Gは、野生型に比べて、アルツハイマー病の早期発症を引き起こし、前原線維の形成と神経毒性を促進します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCP0029-1MG:
SCP0029-500UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Itkin et al.
PloS one, 6(3), e18250-e18250 (2011-04-06)
Amyloid β-peptide (Aβ) is directly linked to Alzheimer's disease (AD). In its monomeric form, Aβ aggregates to produce fibrils and a range of oligomers, the latter being the most neurotoxic. Dysregulation of Ca(2+) homeostasis in aging brains and in neurodegenerative