安全性情報
SCJ4600056
Sigma-Aldrich
CF680R アミノキシ
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
フォーム
solid
品質水準
&ε; (減衰係数)
140000 at 680 nm
吸光度比
A280/680 nm 0.32
蛍光検出
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 680 nm; λem 701 nm
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
CF680とCF680Rは極めて優れた近赤外色素であり、励起波長は約680 nm、発光波長は約700 nmです。この二種類の色素は各自特有の性質があり、それぞれ異なるアプリケーションニーズに適しています。CF680Rは、ローダミン系の新しい色素です。この色素は蛍光性が高く、光に対し極めて安定です。ローダミン系の色素は、鮮明で光に対し安定であることが昔から知られています。しかし、バイオ標識においては、長波長であることや高い水溶性が要求されることから、実用的なローダミン色素の製造へ向けて様々な合成が試みられてきました。そのような中、Biotium社によりこの難問が克服され、水溶性が高く、鮮やかな発色と光安定性を有し、かつ波長が赤色から近赤外の範囲にあるローダミン色素の新たな製造法が発明されました。これらの色素はタンパク質、核酸をはじめ低分子量の生体分子の標識に非常に適しており、共焦点顕微鏡や1分子イメージングのほか、輝度と光安定性の両方が必要とされる様々なアプリケーションに理想的です。
特徴および利点
1. 680 nm色素の中で最も光安定性に優れています。2. 核酸や低分子量の生体分子のラベリングに適しています。3. 水溶性が高く、pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光保存してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600056-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)