Merck
SCJ4600055
Sigma-Aldrich
CF680 スクシミジルエステル
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
品質水準
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
分子量
~3,241 g/mol (free acid)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
&ε; (減衰係数)
210000 at 681 nm
吸光度比
A280/681 nm 0.09
蛍光検出
λex 680 or 685 nm (Flow cytometry laser line)
λex 680 or 685 nm (Microscopy laser line)
λex 681 nm; λem 698 nm
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
CF680とCF680Rは極めて優れた近赤外色素であり、励起波長は約680 nm、発光波長は約700 nmです。この二種類の色素は各自特有の性質があり、それぞれ異なるアプリケーションニーズに適しています。CF680は、水溶性が非常に高い分子量約3,000のシアニン系色素です。この色素は抗体のラベリングに適しており、Cy®5.5、Alexa Fluor 680、DyLight® 680、IRDye® 680のような同様のスペクトル特性を有する色素の中でも最も鮮明な蛍光を発し、S/N比の高い免疫染色が実現されます。しかし、CF680は分子量が比較的大きいことから、核酸や低分子量の生体分子のラベリングの場合、CF680Rの方が適しています。ぜひこちらをご利用ください。
特徴および利点
1. スペクトル特性が同様の680 nm色素の中で、最も鮮明です。2. 免疫染色におけるS/N比が向上します。 3. 水溶性が高く、pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光し、湿気を避けてください。
再構成
DMSOに溶解してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Cy is a registered trademark of Cytiva
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
IRDye is a registered trademark of LI-COR, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600055-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SCJ4600055-1UMOL4061826703779