安全性情報
SCJ4600053
Sigma-Aldrich
CF660R スクシミジルエステル
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
フォーム
solid
分子量
~888 (free acid)
&ε; (減衰係数)
100000 at 663 nm
吸光度比
A280/663 nm 0.51
蛍光検出
λex 633, 635 or 640 nm (Flow cytometry laser line)
λex 633, 635 or 640 nm (Microscopy laser line)
λex 663 nm; λem 682 nm
適合性
suitable for fluorescence
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
CF660CとCF660Rは、同様のスペクトル特性を有する蛍光色素であり、発光波長は約685 nmという遠赤色と近赤外の境界スペクトル域に存在します。吸収極大はおよそ660 nmにありますが、どちらの色素も633 nmまたは635 nmレーザーで十分に励起されます。CF660CやCF660Rは、マルチカラー検出のアプリケーションにおいて、短波長のCF色素と同時使用する長波長の色素として非常に有効です。この二種類の色素のスペクトル特性はAlexa Fluor 660と同様ですが、いずれもパフォーマンスに優れています。CF660Rは、ローダミン系の色素です。一般的なローダミン色素と同様、CF660RはAlexa Fluor 660やCF660Cと比べて光安定性が非常に高くなっています。また、CF660RはAlexa Fluor 660よりも鮮明ですが、CF660Cほどではありません。優れた輝度と光安定性が実現されたCF660Rは、共焦点顕微鏡をはじめ厳しい条件が要求されるアプリケーションに理想的です。
特徴および利点
1. Alexa Fluor660よりも鮮明です。2. 660 nmの色素で最も光安定性が高く、共焦点顕微鏡のアプリケーションに理想的です。3. 高い水溶性を有しています。
調製ノート
遮光保存してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600053-1UMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)