Merck
SBVT30
Sigma-Aldrich
SB-cyBcrp-HEK293
別名:
Solvo膜ベシクル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
liquid
包装
pkg of 500 μL
濃度
5 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
cynomolgus monkey ... ABCG2(102140529)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
小胞膜アッセイ(VT)用の膜標品は、一般的な薬剤排出トランスポーター相互作用研究に適しています。基質相互作用と阻害剤相互作用の両方を小胞を用いて評価できます。基質相互作用研究が成功するかどうかは、化合物の受動的透過性に大きく左右されます。透過性の高い基質は検出されない可能性があります。トランスポーター活性がないまたは非常に低いコントロール膜もご利用いただけます。
アプリケーション
小胞輸送アッセイでは、ABCトランスポーターを含むいわゆる「反転」膜小胞が適用されます。それぞれの排出トランスポーターの基質を反転膜小胞とATPの存在下でインキュベーションすることにより、小胞への基質の蓄積を測定することができます。多くの場合、放射標識レポーター基質が使用されますが、最近ではSolvoが蛍光レポーター基質を使用する新しいPREDIVEZ小胞輸送アッセイを開発しました。
標準的な小胞輸送アッセイは、低温被験物質を用いて実施される阻害アッセイです。このアッセイからは、ABCトランスポーターと被験物質との間のあらゆる相互作用に関する情報が得られます。レポーター基質の輸送は、被験物質(一般的には7つの濃度)の存在下で測定され、IC50はレポーター基質の輸送を50%阻害する濃度と定義されます。
放射標識した研究対象化合物または適切な分析法(LC/MS、HPLC)を利用できる場合には、小胞輸送アッセイはレポーター基質なしで直接的な形で実施される可能性もあり、被験物質の基質としての特性が確認される可能性もあります。小胞輸送基質アッセイはスループットの低いアッセイです。浸透率の高い化合物は脂質二重層を通って小胞から逃げる可能性があるため、浸透率の低い非権化合物に適しています。
物理的形状
膜タンパク質5 mg/mlを含む凍結膜小胞として内容量、カタログ番号(トランスポーター)、および製造日がラベルに表示された形で供給されます。
法的情報
PREDIVEZ is a trademark of Solvo Biotechnology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SBVT30-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)