リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
liquid
濃度
5 mg/mL
色
off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ABCC5(10057)
詳細
小胞輸送アッセイ(VT)のための膜調製物は、一般的な薬物排出トランスポーターの相互作用研究に適しています。基質と阻害剤の相互作用は、小胞を使用して評価できます。基質相互作用研究の成功は、化合物の受動輸送に大きく左右されます。透過性の高い基質は、検出されない可能性があります。トランスポーター活性がないか、または著しく低いコントロールメンブレンも利用できます。
アプリケーション
小胞輸送アッセイでは、ABCトランスポーターなどのいわゆる「裏返し」膜小胞が適用されます。逆膜小胞およびATPの存在下でそれぞれの排出トランスポーターの基質をインキュベートすれば、小胞への基質の蓄積を測定することができます。多くの場合、放射性標識レポーター基質が使用されますが、最近、SOLVOは蛍光レポーター基質を使用する新しいPREDIVEZ小胞輸送キットを開発しました。
その標準的な小胞輸送アッセイは、非放射性の被験物質を用いて実施する阻害アッセイです。このアッセイでは、ABCトランスポーターと被験物質と相互作用に関する情報が得られます。レポーター基質の輸送は、被験物質(通常は7つの濃度)の存在下で測定され、IC50はレポーター基質の輸送を50%阻害する濃度として定義されます。
被験化合物の放射性標識形態または適切な分析方法(LC/MS、HPLC)が利用できるのであれば、小胞輸送アッセイは、レポーター基質を使わずに直接的なフォーマットで実施され、被験物質の基質の性格が特定される場合もあります。小胞輸送基質アッセイは、低スループットアッセイです。高透過性化合物は脂質二重層を通り抜けて小胞から漏れる場合があるため、小胞輸送基質アッセイは低透過性被験化合物に適しています。
PREDIVEZ小胞輸送キットは別売りです。 このトランスポーター膜小胞アッセイには、PREDIVEZ小胞輸送キットおよび対応する以下のコントロール膜が必要です:
MRP2、MRP3、MRP5に対するSB PREDIVEZ Reagent Kit(製品番号 SBPVR3-9RXN)および対応するコントロール膜SB-HEK293-Mock-CTRL(製品番号 SBCT06-1EA)
その標準的な小胞輸送アッセイは、非放射性の被験物質を用いて実施する阻害アッセイです。このアッセイでは、ABCトランスポーターと被験物質と相互作用に関する情報が得られます。レポーター基質の輸送は、被験物質(通常は7つの濃度)の存在下で測定され、IC50はレポーター基質の輸送を50%阻害する濃度として定義されます。
被験化合物の放射性標識形態または適切な分析方法(LC/MS、HPLC)が利用できるのであれば、小胞輸送アッセイは、レポーター基質を使わずに直接的なフォーマットで実施され、被験物質の基質の性格が特定される場合もあります。小胞輸送基質アッセイは、低スループットアッセイです。高透過性化合物は脂質二重層を通り抜けて小胞から漏れる場合があるため、小胞輸送基質アッセイは低透過性被験化合物に適しています。
PREDIVEZ小胞輸送キットは別売りです。 このトランスポーター膜小胞アッセイには、PREDIVEZ小胞輸送キットおよび対応する以下のコントロール膜が必要です:
MRP2、MRP3、MRP5に対するSB PREDIVEZ Reagent Kit(製品番号 SBPVR3-9RXN)および対応するコントロール膜SB-HEK293-Mock-CTRL(製品番号 SBCT06-1EA)
物理的形状
膜タンパク質5 mg/mLを含む凍結膜小胞として内容量、カタログ番号(トランスポーター)、および製造日がラベルに表示された形で供給されます。
法的情報
SOLVO Biotechnology, Inc.より提供。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SBVT08-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Molecular cancer therapeutics, 4(5), 855-863 (2005-05-18)
5'-Fluorouracil (5-FU), used in the treatment of colon and breast cancers, is converted intracellularly to 5'-fluoro-2'-deoxyuridine (5-FUdR) by thymidine phosphorylase and is subsequently phosphorylated by thymidine kinase to 5'-fluoro-2'-dUMP (5-FdUMP). This active metabolite, along with the reduced folate cofactor, 5,10-methylenetetrahydrofolate
Neuroscience, 129(2), 349-360 (2004-10-27)
Multidrug resistance proteins (MRPs, symbol ABCC) are membrane glycoproteins that mediate the ATP-dependent export of organic anions, including cytotoxic and antiviral drugs, from cells. To identify MRP family members possibly involved in the intrinsic resistance of human brain to cytotoxic
Cancer research, 54(2), 357-361 (1994-01-15)
Amplification of the gene encoding multidrug resistance-associated protein (MRP) and overexpression of its cognate mRNA have been detected in multidrug-resistant cell lines derived from several different tumor types. To establish whether or not the increase in MRP is responsible for
Cancer research, 65(10), 4425-4430 (2005-05-19)
Members of the multidrug resistance protein family, notably MRP1-4/ABCC1-4, and the breast cancer resistance protein BCRP/ABCG2 have been recognized as cellular exporters for the folate antagonist methotrexate (MTX). Here we show that MRP5/ABCC5 is also an antifolate and folate exporter
The Journal of biological chemistry, 282(29), 20999-21004 (2007-06-02)
Hyaluronan must be exported from its site of synthesis, the inner side of plasma membrane, to the extracellular matrix. Here, we identified the multidrug-associated protein MRP5 as the principle hyaluronan exporter from fibroblasts. The expression of the MRP5 (ABC-C5) transporter