安全性情報
SBPVR3
Sigma-Aldrich
SB PREDIVEZ Reagent Kit for MRP2, MRP3, and MRP5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
リコンビナント
expressed in human cells
フォーム
liquid
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
SOLVO Biotechnology offers ready-to-use assay kits for efflux and uptake transporters. SOLVO′s PREDIVEZ Vesicular Transport Assay Kits are suitable for efflux transporter inhibition studies. The kits are designed to test the inhibitory effect of one or more test compounds on the vesicular transport of a probe substrate. In most cases a fluorescent probe substrate is included. Kits contain all reagents and solutions necessary to conduct the drug-transporter interaction assay of need.
アプリケーション
The PREDIVEZ Vesicular Transport Kit is a simple and powerful tool to investigate drug transporter interactions. It provides information on any interaction between the ABC transporter and the drug candidate that would affect the transport of the fluorescent or radiolabeled or cold.
PREDIVEZ vesicular transport kits contains buffers, probe substrate, and reference inhibitors needed to run vesicular transport assays (sufficient for 300 wells/kit –equivalent to existing 9-cpd PV kits). Assay protocol, calculation template, and example data file available on SOLVO website.
Transport membranes and control membranes are sold separately. This PREDIVEZ vesicular transport kit requires the transporter membranes and corresponding control membrane below:
SB-MRP2-Sf9-VT MRP2 human membrane vesicles part number SBVT05-1EA and corresponding control membrane SB-beta-gal-Sf9-CTRL part number SBCT03-1EA
SB-MRP2-HEK293-VT MRP2 human membrane vesicles part number SBVT14-1EA and corresponding control membrane SB-HEK293-Mock-CTRL part number SBCT06-1EA
SB-MRP3-Sf9-VT MRP3 human membrane vesicles part number SBVT06-1EA and corresponding control membrane SB-beta-gal-Sf9-CTRL part number SBCT03-1EA
SB-MRP3-HEK293-VT MRP3 human membrane vesicles part number SBVT15-1EA and corresponding control membrane SB-HEK293-Mock-CTRL part number SBCT06-1EA
SB-MRP5-HEK293-VT MRP5 human membrane vesicles part number SBVT08-1EA and corresponding control membrane SB-HEK293-Mock-CTRL part number SBCT06-1EA
法的情報
PREDIVEZ is a trademark of Solvo Biotechnology
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)