Merck
SBP3501101
Sigma-Aldrich
UCP1 Blocking Peptide for SAB3501101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
17 amino acids near the carboxy terminus of human UCP1 (GenBank accession.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3501101.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
関連製品
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)