Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA002868
Sigma-Aldrich
抗SDHB ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗SDH ウサギ宿主抗体, 抗SDH1 ウサギ宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, mouse, human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原配列
EGKQQYLQSIEEREKLDGLYECILCACCSTSCPSYWWNGDKYLGPAVLMQAYRWMIDSRDDFTEERLAKLQDPFSLYRCHTIMNCTRTCPKGLNPGKAIAEIKKMMATY
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SDHB(6390)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コハク酸デヒドロゲナーゼ複合体鉄硫黄サブユニットBは、ヘテロダイマーのミトコンドリア酵素であるコハク酸デヒドロゲナーゼ(SDH)の触媒コアサブユニットです。親水性のSDHBサブユニットは、ミトコンドリア内膜のマトリックス側に露出しています。35.4 Kbの全体にわたり、8つのエクソンを有するSDHB遺伝子は、ヒト染色体1p36.13にあります。本遺伝子は280アミノ酸のタンパク質をコードしています。
複合体II(コハク酸-ユビキノンオキシドレダクターゼ)は、好気性呼吸およびTCA回路を調節するミトコンドリア酵素複合体です。これは最小のミトコンドリア呼吸鎖複合体であり、4つのサブユニット、すなわちSDHA、SDHB、SDHC、およびSDHDで構成されています。SDHBの生殖細胞変異は、浸潤性傍神経節腫および褐色細胞腫と関連しています。抗SDHB抗体はヒトSDHBに特異的です。
免疫原
コハク酸デヒドロゲナ-ゼ [ユビキノン] 鉄硫黄サブユニット(ミトコンドリア前駆体)のPrEST(recombinant protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫組織化学(1報)
ウエスタンブロット法(1報)
ウサギで産生された抗SDHB抗体はウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コハク酸デヒドロゲナーゼ複合体鉄硫黄サブユニットBは、細胞代謝およびATP合成において、グルコースの酸化に関与する生化学反応をミトコンドリアの電子伝達系に結び付けることにより重要な役割を果たします。クレブス回路の一部として、コハク酸からフマル酸への変換にも関与しています。遺伝子の生殖細胞変異は、常染色体優性障害である褐色細胞腫/傍神経節腫症候群に関連しています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ
関連事項
対応する抗原APREST86628
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ル, 0.02%アジ化ナトリウム含有)
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA002868-25UL:
HPA002868-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel succinate dehydrogenase type B mutation in an Iranian family. Its genetic and clinical evaluation
Ghazi AA, et al.
Hormones (Athens, Greece), 13(4), 568-573 (2014)
Succinate dehydrogenase in Plasmodium falciparum mitochondria: molecular characterization of the SDHA and SDHB genes for the catalytic subunits, the flavoprotein (Fp) and iron-sulfur (Ip) subunits
Takeo S, et al.
Molecular and Biochemical Parasitology, 107(2), 191-205 (2000)
Nelly Burnichon et al.
Human molecular genetics, 19(15), 3011-3020 (2010-05-21)
Mitochondrial succinate-coenzyme Q reductase (complex II) consists of four subunits, SDHA, SDHB, SDHC and SDHD. Heterozygous germline mutations in SDHB, SDHC, SDHD and SDHAF2 [encoding for succinate dehydrogenase (SDH) complex assembly factor 2] cause hereditary paragangliomas and pheochromocytomas. Surprisingly, no
A Novel SDHB IVS2-2A> C Mutation Is Responsible for Hereditary Pheochromocytoma/Paraganglioma Syndrome
Yamanaka M, et al.
The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 245(2), 99-105 (2018)
Succinate dehydrogenase B (SDHB) immunohistochemistry for the evaluation of muscle biopsies
Punsoni M, et al.
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology, 25(9), 645-650 (2017)