Merck
SAB5702765
Sigma-Aldrich
Anti-PIM2 Antibody, clone 3V1S5, Rabbit Monoclonal
別名:
PIM2, serine/threonine-protein kinase pim-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
3V1S5, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
34 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
PAPPGTPTPPPGGKDREAFEAEYRLGPLLGKGGFGTVFAGHRLTDRLQVAIKVIPRNRVLGWSPLSDSVTCPLEVALLWKVGAGGGHPGVIRLLDWFETQEGFMLVLERPL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIM2(11040)
詳細
This gene encodes a protooncogene that acts as a serine/threonine protein kinase. Studies determined the encoded protein functions to prevent apoptosis and to promote cell survival.[provided by RefSeq, Nov 2009]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-120 of human PIM2 (Q9P1W9).
アプリケーション
WB, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)