安全性情報
ABT45
Sigma-Aldrich
抗クローディン-5抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Claudin-5, Transmembrane protein deleted in VCFS, TMDVCF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
rat, mouse, horse, human
交差性(ホモロジーによる予測)
equine (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLDN5(7122)
詳細
クローディン-5は、口蓋心臓顔面症候群(TMVCF)で欠損している膜貫通型タンパク質であり、内皮タイトジャンクションに関与していると考えられています。クローディン-5は、内皮細胞の細胞間の境界のみに認められています。類洞内皮細胞のクローディン-5濃度が低いと、肝障害時に類洞内皮細胞の機能不全が生じる可能性があります。腫瘍血管におけるクローディン5の濃度は、肝細胞癌の予後のマーカーとなる可能性があります。クローディン-5機能の喪失は発癌と関連付けられています。
特異性
この抗体は、クローディン-5の細胞質ドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
細胞質ドメインのヒトクローディン-5に相当するKLH-コンジュゲート直鎖ペプチド。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:800で使用、前立腺組織においてクローディン-5を検出できます。
抗クローディン-5抗体はクローディン-5の濃度を検出します。WB、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
接着分子(CAM)
品質
ヒト肺組織ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、10 µgのヒト肺組織ライセート中のクローディン-5を検出できます。
ターゲットの説明
約17 kDa、実測。
リン酸化およびグリコシル化の影響によって、 約17 kDaおよび62 kDaの分子量が認められる場合があります(Ishizaki, T., et al. (2003).Experimental Cell Research.290:275–288)。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギポリクローナル抗体
アフィニティ精製
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ヒト肺組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABT45:
ABT45-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haitao Liu et al.
Diabetologia, 62(12), 2365-2374 (2019-10-16)
Levels of neutrophil elastase, a serine protease secreted by neutrophils, are elevated in diabetes. The purpose of this study was to determine whether neutrophil elastase (NE) contributes to the diabetes-induced increase in retinal vascular permeability in mice with streptozotocin-induced diabetes
Disrupted tight junctions in the small intestine of cystic fibrosis mice.
De Lisle, RC
Cell and Tissue Research null
Zhi Fang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(6), 2097-2107 (2016-02-19)
The mechanism of blood-brain barrier (BBB) disruption, involved in poststroke edema and hemorrhagic transformation, is important but elusive. We investigated microRNA-150 (miR-150)-mediated mechanism in the disruption of BBB after stroke in rats. We found that up-regulation of miR-150 increased permeability
Hongyan Zhu et al.
Neurochemical research, 43(10), 1897-1904 (2018-08-09)
Blood-brain barrier (BBB) destruction is associated with a variety of neurological diseases. Brain microvascular endothelial cells (BMECs) are the key constituent of BBB. Both matrix metalloproteinases-2/9 (MMP-2/9) and toll-like receptor-2 (TLR2) are coexpressed in BMECs and have been shown to
Karsten Bartels et al.
Heart, lung & circulation, 23(10), 981-984 (2014-06-17)
Neurologic injury is common after cardiac surgery and disruption of the blood brain barrier (BBB) has been proposed as a contributing factor. We sought to study BBB characteristics in a rodent model of cardiopulmonary bypass (CPB) and deep hypothermic circulatory