Merck
I2018
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗インスリン マウス宿主抗体
clone K36AC10, ascites fluid
別名:
Insulin Antibody, Insulin Antibody - Monoclonal Anti-Insulin antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K36AC10, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
feline, human, rat, horse, rabbit, guinea pig, bovine, monkey, sheep, canine, pig
テクニック
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using human or animal pancreas
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INS(3630)
関連するカテゴリー
詳細
この抗体は、RIAおよび免疫組織化学ではインスリンに特異的に反応します。ヒトプロインスリンと交差反応が見られます。RIAにおいて、親和定数8.8 × 109 M-1でインスリンと結合します。
インスリン遺伝子は、ヒトクロモソーム11p15.5にマッピングされています。
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗インスリン抗体は、イムノブロッティングアッセイやELISAに使用されています。
マウスで産生されたモノクローナル抗インスリン抗体は、ヒトαBクリスタリンとインスリンの相互作用を調べるためのELISAを用いたタンパク質ピンアレイアッセイに使用されています。ラットの白血球およびマスト細胞のフローサイトメトリー解析に使用されました。
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、代謝プロセスならびにグルコース、アミノ酸、特定のイオンの輸送において重要な主要制御ホルモンです。また、核酸やタンパク質の合成にも関与しています。インスリンの生物学的作用はインスリン受容体により媒介されており、このインスリン受容体が複数の主要シグナル伝達経路を統合しています。インスリンの分泌や機能の異常は、糖尿病、肥満、およびその他の炭水化物代謝障害をもたらします。インスリンは、細胞分裂を刺激することが知られています。
インスリンは、代謝プロセスならびにグルコース、アミノ酸、特定のイオンの輸送において重要な主要制御ホルモンです。また、核酸やタンパク質の合成にも関与しています。インスリンの生物学的機能は、インスリン受容体を介して発現し、複数の主要なシグナル経路を統合します。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
I2018-.2ML:
I2018-VAR:
I2018-100UL:
I2018-BULK:
I2018-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandra K Szlapinski et al.
The Journal of physiology, 597(16), 4237-4250 (2019-06-18)
Pancreatic β-cell dysfunction is hypothesized to be the significant determinant of gestational diabetes pathogenesis, however pancreatic samples from patients are scarce. This study reports a novel mouse model of gestational glucose intolerance in pregnancy, originating from previous nutrition restriction in
Lechago J and Shah I
Atlas of Diagnostic Immunochemistry null
Islet amyloid develops diffusely throughout the pancreas before becoming severe and replacing endocrine cells.
Wang F, et al.
Diabetes, 50(11), 2514-2520 (2001)
J Matthew Rhett et al.
Journal of diabetes research, 2016, 7262680-7262680 (2016-01-21)
Total pancreatectomy and islet autotransplantation is a cutting-edge technique to treat chronic pancreatitis and postoperative diabetes. A major obstacle has been low islet cell survival due largely to the innate inflammatory response. Connexin43 (Cx43) channels play a key role in
Proinsulin-specific monoclonal antibodies. Immunocytochemical application as beta-cell markers and as probes for conversion.
O D Madsen
Diabetes, 36(10), 1203-1211 (1987-10-01)