安全性情報
G2654
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗グルカゴン マウス宿主抗体
clone K79bB10, ascites fluid
別名:
グルカゴン抗体, グルカゴン抗体 - モノクローナル抗グルカゴンマウス宿主抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
K79bB10, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
feline, canine, mouse, guinea pig, rat, rabbit, human, pig
テクニック
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using human or animal pancreas
radioimmunoassay: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
rat ... Gcg(24952)
詳細
グルカゴンは、29アミノ酸からなるペプチドホルモンであり、膵α細胞で産生されます。これは、血糖上昇ホルモンです。この遺伝子はヒト染色体の2q24.2に位置します。
特異性
モノクローナル抗グルカゴンは、RIAおよび免疫細胞化学において膵臓グルカゴンと反応します。RIAにおける親和定数は6.1 x 10(8) L/Mです。 抗体は、免疫組織学的アッセイにおいて、腸グルカゴン(エンテログルカゴン)と弱く交差反応します。ヒト、ブタ、イヌ、ウサギ、マウス、ラット、モルモット、およびネコ由来膵臓の固定セクション中の、グルカゴン含有細胞との交差反応性が観察されています。
本抗体は膵臓グルカゴンと特異的に反応し、腸グルカゴン(エンテログルカゴン)とは非常に弱い交差反応しか示しません。ブアン固定、およびホルマリン固定した、パラフィン包埋膵組織切片の免疫組織化学的染色に使用することができます。RIAにおいて、親和定数6.1 × 108 M-1でグルカゴンと結合します。
モノクローナル抗グルカゴン抗体は、ホルモン定量化のための分析ツールとして使用することが可能です。また、ホルマリン固定およびブアン固定し、パラフィンに包埋した膵臓組織切片の免疫細胞化学的染色にも使用することが可能です。マウス抗グルカゴン抗体は、膵臓グルカゴンと特異的に反応します。また、本製品は、イヌ、マウス、ラット、ウサギ、ブタ、モルモット、ネコ、およびヒト由来の膵臓固定切片中のグルカゴン含有細胞と交差反応し、腸グルカゴン(エンテログルカゴン)と弱く交差反応することが示されています。
本製品は、防腐剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む腹水液として提供されます。
免疫原
重合ブタグルカゴン。
アプリケーション
マウスで作成した抗グルカゴンモノクローナル抗体は、次の用途で使用されています:
  • 膵臓組織の免疫染色
  • 膵臓細胞のフローサイトメトリーおよび免疫蛍光画像法
  • 膵臓の免疫組織化学法および形態分析
生物化学的/生理学的作用
グルカゴンは、29残基のポリペプチドホルモン(MW 3482)で、膵臓で産生されます。関連するホルモンであるエンテログルカゴン(もしくはオキシントモジュリン)は、小腸および大腸の粘膜で産生され、29アミノ酸配列からなる膵臓グルカゴンのC末端が、さらに追加の8残基で延長されています。膵臓グルカゴンの生物活性にはグリコーゲン分解、脂肪分解、グルコース新生およびケトン体生成が含まれますが、これらはインスリンの生物活性に対する拮抗作用であり、したがって血糖値が上昇します。グルカゴンは、血漿脂質レベル、エネルギー収支、および食物摂取を調節します。グルカゴンとインスリンは、互いに反対方向の役割を果たすことで、グルコースレベルを調節しています。グルカゴンの抑制は、糖尿病をコントロールするための数多くの治療法のうちの1つだと考えられます。免疫細胞化学的研究により、膵臓グルカゴンは、膵島細胞集団の15~20%を占める、ランゲルハンス島A細胞の内部に存在することが明らかになりました。これらの細胞は、ヒト膵島の周辺部に優先的に配置されています。また、グルカゴンの不均衡は、糖尿病における高血糖の一因でもある可能性があります。グルカゴン遺伝子座の欠損は、小児および胎児の精神遅滞と顔面異形に関連しています。グルカゴン細胞の欠損や過形成の状態は確認されていないことから、グルカゴン型ペプチドの病理学的症状の発現は、ほぼ排他的に腫瘍またはグルカゴノーマの発症ということになります。高レベルのグルカゴンは、膵腫瘍および壊死性遊走性紅斑と関連しています。
グルカゴン特異的抗体は、免疫組織染色技術が適用されるランゲルハンス島A細胞および腫瘍のマーカーとして、ならびにホルモン定量化のツールとして役立つと考えられます。
グルカゴンは、グリコーゲン分解およびグルコース新生亢進による血糖の増加に非常に重要です。グルカゴンは、脂質およびタンパク質代謝を制御し、すべての器官への栄養供給を調節します。グルカゴンは、食後の肝グルコース産生の調節に決定的な役割を果たします。グルカゴンは、肥満の治療に用いられます。グルカゴン濃度の上昇は、グルカゴン産生腫瘍および1型糖尿病と関連しています。グルカゴンは、特定のGタンパク質共役受容体に対するリガンドとして働きます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
G2654-VAR:
G2654-.2ML:
G2654-BULK:
G2654-.5ML:
G2654-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Islet specific Wnt activation in human type II diabetes.
Lee S H, et al.
Experimental Diabetes Research, 2008 (2009)
Isolation and purification of rat islet cells by flow cytometry.
Akbarzadeh A, et al.
Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB, 23(1), 57-57 (2008)
A de novo 2.3 Mb deletion in 2q24. 2q24. 3 in a 20-month-old developmentally delayed girl.
Belengeanu V, et al.
Gene, 539(1), 168-172 (2014)
Munc-18 associates with syntaxin and serves as a negative regulator of exocytosis in the pancreatic β-cell.
Zhang W, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 275(52), 41521-41527 (2000)
Schaefer c, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences (2014)