Merck
SAB5702464
Sigma-Aldrich
Anti-Inhibin beta A (INHBA) Antibody, clone 1X6N9, Rabbit Monoclonal
別名:
EDF, FRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1X6N9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
47 kDa
交差性
rat, rat, human
濃度
0.4 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPLLWLRGFLLASCWIIVRSSPTPGSEGHSAAPDCPSCALAALPKDVPNSQPEMVEAVKKHILNMLHLKKRPDVTQPVPKAALLNAIRKLHVGKVGENGY
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INHBA(3624)
詳細
This gene encodes a member of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate a subunit of the dimeric activin and inhibin protein complexes. These complexes activate and inhibit, respectively, follicle stimulating hormone secretion from the pituitary gland. The encoded protein also plays a role in eye, tooth and testis development. Elevated expression of this gene may be associated with cancer cachexia in human patients. [provided by RefSeq, Aug 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Inhibin beta A (INHBA) (P08476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB5702464-100UL4065270696106