Merck
SAB5702454
Sigma-Aldrich
Anti-TRAP1 Antibody, clone 1L8C1, Rabbit Monoclonal
別名:
HSP 75, HSP75, HSP90L, TRAP-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
1L8C1, monoclonal
application:
IP
WB
化学種の反応性:
mouse, mouse
テクニック:
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
1L8C1, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
75 kDa
化学種の反応性
mouse, mouse
濃度
0.54 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRAP1(10131)
詳細
This gene encodes a mitochondrial chaperone protein that is member of the heat shock protein 90 (HSP90) family. The encoded protein has ATPase activity and interacts with tumor necrosis factor type I. This protein may function in regulating cellular stress responses. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2013]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human TRAP1 (Q12931).
アプリケーション
WB, IP
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)