MABS1276
Anti-TRAP-1 Antibody, clone TR-1
clone TR-1, from mouse
別名:
Heat shock protein 75 kDa, mitochondrial, TRAP-1, HSP 75, TNFR-associated protein 1, Tumor necrosis factor type 1 receptor-associated protein, TRAP-1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TR-1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TRAP1(10131)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRAP-1 primarily in the inner mitochondrial membrane (IMM) and mitochondrial matrix (Mx), but not the outer mitochondrial membrane (OMM) or the intermembrane space (IMS) of fractionated mitochondria preparations from HeLa cells (Yoshida, S., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110(17):E1604-E1612).
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TRAP-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS1276:
試験成績書(COA)