物質
colorless
クローン
6K5C3, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.31 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
LHPFQISFRQLGWDHWIIAPPFYTPNYCKGTCLRVLRDGLNSPNHAIIQNLINQLVDQSVPRPSCVPYKYVPISVLMIEANGSILYKEYEGMIAESCTCR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BMP15(9210)
詳細
This gene encodes a secreted ligand of the TGF-beta (transforming growth factor-beta) superfamily of proteins. Ligands of this family bind various TGF-beta receptors leading to recruitment and activation of SMAD family transcription factors that regulate gene expression. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate subunits of a disulfide-linked homodimer, or alternatively, a heterodimer, with the related protein, growth differentiation factor 9 (GDF9). This protein plays a role in oocyte maturation and follicular development, through activation of granulosa cells. Defects in this gene are the cause of ovarian dysgenesis and are associated with premature ovarian failure. [provided by RefSeq, Aug 2016]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 293-392 of human BMP15 (O95972).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)