Merck
SAB5702310
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 6N4V2, Rabbit Monoclonal
別名:
D12S1900, PGFL, PIGF, PLGF, PlGF-2, SHGC-10760
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
クローン:
6N4V2, monoclonal
application:
IF
WB
化学種の反応性:
human, rat, rat
テクニック:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6N4V2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
50 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
0.55 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MPVMRLFPCFLQLLAGLALPAVPPQQWALSAGNGSSEVEVVPFQEVWGRSYCRALERLVDVVSEYPSEVEHMFSPSCVSLLRCTGCCGDENLHCVPVETA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PGF(5228)
詳細
This gene encodes a growth factor found in placenta which is homologous to vascular endothelial growth factor. Alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2011]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PLGF (P49763).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)