物質
colorless
クローン
8R5Q2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
22 kDa
交差性
African green monkey, rat, mouse, human
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500 - 1:1000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
VSLDVGGKKEYLIAGKAEGDGKMHITLCDFIVPWDTLSTTQKKSLNHRYQMGCECKITRCPMIPCYISSPDECLWMDWVTEKNINGHQAKFFACIKRSDGS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TIMP2(7077)
詳細
This gene is a member of the TIMP gene family. The proteins encoded by this gene family are natural inhibitors of the matrix metalloproteinases, a group of peptidases involved in degradation of the extracellular matrix. In addition to an inhibitory role against metalloproteinases, the encoded protein has a unique role among TIMP family members in its ability to directly suppress the proliferation of endothelial cells. As a result, the encoded protein may be critical to the maintenance of tissue homeostasis by suppressing the proliferation of quiescent tissues in response to angiogenic factors, and by inhibiting protease activity in tissues undergoing remodelling of the extracellular matrix.
免疫原
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human TIMP2.
アプリケーション
WB
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)