Merck
すべての画像(4)
Key Documents
安全性情報
SAB5702014
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin B1 Antibody, clone 5H8V8, Rabbit Monoclonal
別名:
ADLD, LMN, LMN2, LMNB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5H8V8, monoclonal
形状
liquid
化学種の反応性
rat, rat, human
濃度
0.3 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DGKFIRLKNTSEQDQPMGGWEMIRKIGDTSVSYKYTSRYVLKAGQTVTIWAANAGVTASPPTDLIWKNQNSWGTGEDVKVILKNSQGEEVAQRSTVFKTTI
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMNB1(4001)
詳細
This gene encodes one of the two B-type lamin proteins and is a component of the nuclear lamina. A duplication of this gene is associated with autosomal dominant adult-onset leukodystrophy (ADLD). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human Lamin B1 (P20700).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5702014-100UL:
試験成績書(COA)