分子量
antigen 35-47 kDa (two bands)
交差性
human, rat
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using microwave-treated tissue sections of human and rat heart
immunoprecipitation (IP): 10 μg using HeLa mitochondrial RIPA lysate (500 μg)
microarray: suitable
western blot: 1:300 using whole extract of human Jurkat cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP9(842)
rat ... Casp9(58918)
詳細
免疫原
アプリケーション
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Jan Code
C7729-.2ML:
C7729-BULK:
IXO11189:
C7729-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック