安全性情報
SAB5701988
Sigma-Aldrich
Anti-SSCA1/SerpinB3 Antibody, clone 6J3U6, Rabbit Monoclonal
別名:
SERPINB3, HsT1196, SCC, SCCA-1, SCCA-PD, SCCA1, SSCA1, T4-A, serpin B3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
6J3U6, monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, human, rat
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
TMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SerpinB3(6317)
詳細
Serpin B3, also known as squamous cell carcinoma antigen-1 (SCCA-1), is a member of the serpin superfamily of serine protease inhibitors. Serpin B3 belongs to the subgroup ovalbumin-related serpins which are involved in the regulation of apoptosis, inflammation, angiogenesis and embryogenesis. It may act as a papain-like cysteine protease inhibitor to modulate the host immune response against tumor cells. It also functions as an inhibitor of UV-induced apoptosis via suppression of the activity of c-Jun NH(2)-terminal kinase (JNK1).
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 301-390 of human SSCA1/SerpinB3 (P29508).
アプリケーション
IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5701988-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)