安全性情報
SAB5701906
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSF1-S326 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
0.55 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer326)
遺伝子情報
human ... HSF1(3297)
詳細
The product of this gene is a transcription factor that is rapidly induced after temperature stress and binds heat shock promoter elements (HSE). This protein plays a role in the regulation of lifespan. Expression of this gene is repressed by phsphorylation, which promotes binding by heat shock protein 90. [provided by RefSeq, Aug 2016]
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S326 of human HSF1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701906-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)