安全性情報
SAB5701762
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDK2-T160 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, rat, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1.19 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr160)
遺伝子情報
human ... CDK2(1017)
詳細
This gene encodes a member of a family of serine/threonine protein kinases that participate in cell cycle regulation. The encoded protein is the catalytic subunit of the cyclin-dependent protein kinase complex, which regulates progression through the cell cycle. Activity of this protein is especially critical during the G1 to S phase transition. This protein associates with and regulated by other subunits of the complex including cyclin A or E, CDK inhibitor p21Cip1 (CDKN1A), and p27Kip1 (CDKN1B). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T160 of human CDK2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701762-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)