クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, human, mouse
濃度
0.8 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UQCRC2(7385)
詳細
The protein encoded by this gene is located in the mitochondrion, where it is part of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (also known as complex III). This complex constitutes a part of the mitochondrial respiratory chain. Defects in this gene are a cause of mitochondrial complex III deficiency nuclear type 5. [provided by RefSeq, Jul 2015]
免疫原
A synthesized peptide derived from human UQCRC2
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701523-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB5701523-100UL | 4065267670973 |