クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human, rat, mouse
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NONO(4841)
詳細
This gene encodes an RNA-binding protein which plays various roles in the nucleus, including transcriptional regulation and RNA splicing. A rearrangement between this gene and the transcription factor E3 gene has been observed in papillary renal cell carcinoma. Alternatively spliced transcript variants have been described. Pseudogenes exist on Chromosomes 2 and 16. [provided by RefSeq, Feb 2009]
免疫原
A synthesized peptide derived from human NONO/p54nrb
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701487-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB5701487-100UL | 4065267670614 |