安全性情報
SAB5701235
Sigma-Aldrich
Anti-LHX2 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
2 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LHX2(9355)
詳細
This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator. The protein can recapitulate or rescue phenotypes in Drosophila caused by a related protein, suggesting conservation of function during evolution.
免疫原
Recombinant protein of human LHX2.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701235-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)