安全性情報
SAB5701130
Sigma-Aldrich
Anti-pan-Mono-MethylR(R*GG)Motif antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
0.87 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
monomethylation (Pan Arg-GlyGly)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing monomethylated R.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701130-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)