安全性情報
SAB5701122
Sigma-Aldrich
Anti-K29-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
all
濃度
0.43 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
ubiquitination (Lys29)
関連するカテゴリー
免疫原
Recombinant protein of human K29-linkage Specific Polyubiquitin.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701122-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)