安全性情報
SAB5701121
Sigma-Aldrich
Anti-K11-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
1.51 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
ubiquitination (Lys11)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K11 linkage).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701121-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB5701121-100UL4065267662985