安全性情報
SAB5701021
Sigma-Aldrich
Anti- Beclin 1 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
化学種の反応性
mouse, human
濃度
0.44 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BECN1(8678)
詳細
This gene encodes a protein that regulates autophagy, a catabolic process of degradation induced by starvation. The encoded protein is a component of the phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) complex which mediates vesicle-trafficking processes. This protein is thought to play a role in multiple cellular processes, including tumorigenesis, neurodegeneration and apoptosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Beclin 1 (NP_003757.1).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701021-100UL:
試験成績書(COA)