精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
テクニック
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer555)
遺伝子情報
human ... ULK1(8408)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシスおよび癌
キナーゼ・ホスファターゼ
品質
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、10 µgの血清除去処理および未処理MCF7細胞ライセート中のリン酸化ULK1(Ser555)を検出できます。
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
血清除去処理および未処理のMCF7細胞ライセート
その他情報
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABC124:
試験成績書(COA)