Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700803
Sigma-Aldrich
Anti-RIP3 antibody produced in rabbit
別名:
RIP3, RIPK3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
25
27
56
化学種の反応性
mouse, human, rat
濃度
5.68 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RIPK3(11035)
詳細
The product of this gene is a member of the receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases, and contains a C-terminal domain unique from other RIP family members. The encoded protein is predominantly localized to the cytoplasm, and can undergo nucleocytoplasmic shuttling dependent on novel nuclear localization and export signals. It is a component of the tumor necrosis factor (TNF) receptor-I signaling complex, and can induce apoptosis and weakly activate the NF-kappaB transcription factor.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human RIP3 (NP_006862.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700803-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)