Merck
HPA022901
Sigma-Aldrich
抗MPRIP ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
別名:
抗-Rho-相互作用タンパク質3, 抗M-RIP, 抗RIP3抗体, 抗p116Rip, 抗ミオシンホスファターゼRho-相互作用タンパク質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
強化検証
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
KDAYELEVLLRVKESEIQYLKQEISSLKDELQTALRDKKYASDKYKDIYTELSIAKAKADCDISRLKEQLKAATEALGEKSPDSATVSGYDIMKSKSNPDFLKKDRSCVTRQL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MPRIP(23164)
免疫原
ミオシンホスファターゼRho相互作用タンパク質のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
ウサギで産生された抗MPRIP抗体、Prestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトによって開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。また、この抗体は免疫蛍光法およびウェスタンブロッティングを用いて試験されます。これらのプロトコルおよびPrestige抗体とHPAに関する他の有用な情報を見るには、sigma.com/prestigeにアクセスしてください
生物化学的/生理学的作用
MPRIP(ミオシンホスファターゼRho相互作用タンパク質)は、アポトーシスからネクロトーシスへの切り替えを制御するセリン/スレオニンプロテインキナーゼです。MPRIPはさまざまな疾患に関与しています。MPRIPの欠如または欠損により、肝細胞をエタノール媒介性損傷から保護し、セルリアン活性化急性壊死性膵炎を防止し、光受容体および錐体細胞死を抑制し、進行したアテローム性動脈硬化症病変におけるマクロファージ壊死を改善します。本遺伝子は、ヒト染色体17p11.2にマッピングされています。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
Corresponding Antigen APREST75695
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Martin Sztacho et al.
Cells, 10(1) (2021-01-08)
Specific nuclear sub-compartments that are regions of fundamental processes such as gene expression or DNA repair, contain phosphoinositides (PIPs). PIPs thus potentially represent signals for the localization of specific proteins into different nuclear functional domains. We performed limited proteolysis followed
A L Mosca-Boidron et al.
Clinical genetics, 82(1), 41-47 (2011-07-05)
Most microdeletion syndromes identified before the implementation of array-comparative genomic hybridization (array-CGH) were presumed to be well-defined clinical entities. However, the introduction of whole-genome screening led not only to the description of new syndromes but also to the recognition of
J-X Li et al.
Cell death & disease, 5, e1278-e1278 (2014-06-06)
Receptor-interacting protein (RIP)3 is a critical regulator of necroptosis and has been demonstrated to be associated with various diseases, suggesting that its inhibitors are promising in the clinic. However, there have been few RIP3 inhibitors reported as yet. B-Raf(V600E) inhibitors
Xi Wang et al.
Neuroscience letters, 578, 111-116 (2014-07-06)
Spiral ganglion neuron (SGN) injury is a generally accepted precursor of auditory neuropathy. Receptor-interacting protein 3 (RIP3) has been reported as an important necroptosis pathway mediator that can be blocked by necrostatin-1 (Nec-1). In our study, we sought to identify
Cameron P Bracken et al.
The EMBO journal, 33(18), 2040-2056 (2014-07-30)
The microRNAs of the miR-200 family maintain the central characteristics of epithelia and inhibit tumor cell motility and invasiveness. Using the Ago-HITS-CLIP technology for transcriptome-wide identification of direct microRNA targets in living cells, along with extensive validation to verify the