安全性情報
SAB5700563
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Phospho-Tyrosine antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human, rat
濃度
0.44mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pan pSer/pThr)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Y.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700563-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)