安全性情報
SAB5700529
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histone H4-S1 antibody produced in rabbit
別名:
H4/p, H4FA, HIST1H4A, HIST4H4, Histone H4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
11
交差性
human, mouse, rat
濃度
0.63 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer1)
遺伝子情報
human ... H4C1(8359)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S1 of human Histone H4.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700529-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB5700529-100UL4065265176743