クローン
HTF-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 6 μg/mL
アクセッション番号
NM_001993
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... F3(2152)
詳細
The mouse monoclonal antibody HTF-1, also known as HTF1-7B8, recognizes CD142 (tissue factor, coagulation factor III), a type I glycoprotein expressed on endothelial cells, monocytes, macrophages, and platelets upon induction by inflammatory mediators, and expressed constitutively by some tumors, the vasculature, placenta, kidney, and central nervous system.
免疫原
Human brain tissue factor (CD142)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700781-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)