Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700524
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-FoxO1-T24/FoxO3a-T32/FoxO4-T28 antibody produced in rabbit
別名:
FoxO1, FoxO3a, FoxO4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
human, rat, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1.21 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr24/pThr32/pThr28)
遺伝子情報
human ... FoxO1(2308)
免疫原
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding T24/T32/T28 of human FoxO1/FoxO3a/FoxO4.
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700524-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)