分子量
40
54
58
60
61
交差性
human
濃度
1.79 mg/ml
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr416)
遺伝子情報
human ... LCK(3932)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y416 of human SRC Family
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700368-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB5700368-100UL | 4065265173131 |