Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB5700074
Sigma-Aldrich
Anti-ANXA2 antibody produced in rabbit
別名:
ANX2, ANX2L4, ANXA2, CAL1H, HEL-S-270, LIP2, LPC2, LPC2D, P36, PAP-IV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
クローン:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
化学種の反応性:
mouse, rat, human
テクニック:
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
38
40
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
1.44 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:20-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANXA2(302)
詳細
This gene encodes a member of the annexin family. Members of this calcium-dependent phospholipid-binding protein family play a role in the regulation of cellular growth and in signal transduction pathways. This protein functions as an autocrine factor which heightens osteoclast formation and bone resorption. This gene has three pseudogenes located on chromosomes 4, 9 and 10, respectively. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-339 of human ANXA2 (NP_004030.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700074-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)