MABS186
Anti-LOX-1, clone 9E12.1
clone 9E12.1, from mouse
別名:
LOX-1, Oxidized low-density lipoprotein receptor 1, Ox-LDL receptor 1, C-type lectin domain family 8 member A, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, hLOX-1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1, Oxidized low-density lipoprotei
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9E12.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OLR1(4973)
詳細
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
神経シグナリング
品質
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LOX-1 in 200 µg of KG-1 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABS186:
試験成績書(COA)