安全性情報
SAB5700052
Sigma-Aldrich
Anti-IKB alpha antibody produced in rabbit
別名:
EDAID2, IKB alpha, IKBA, MAD-3, NFKBI, NFKBIA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
35
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
4.79 mg/ml
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:50
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NFKBIA(4792)
詳細
This gene encodes a member of the NF-kappa-B inhibitor family, which contain multiple ankrin repeat domains. The encoded protein interacts with REL dimers to inhibit NF-kappa-B/REL complexes which are involved in inflammatory responses. The encoded protein moves between the cytoplasm and the nucleus via a nuclear localization signal and CRM1-mediated nuclear export. Mutations in this gene have been found in ectodermal dysplasia anhidrotic with T-cell immunodeficiency autosomal dominant disease.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-317 of human IKB alpha (NP_065390.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700052-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)