安全性情報
SAB56000298
Sigma-Aldrich
Anti-VEGF (VEGFA) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM391, affinity purified immunoglobulin
別名:
Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM391, monoclonal
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This antibody reacts to VEGF
免疫原
A peptide corresponding to the C-terminus of human VEGF. This antibody may also react to mouse or rat VEGF, as predicted by immunogen homology.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB56000298-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)