製品名
Anti-beta-Actin antibody, Rabbit monoclonal, clone SP124, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in proprietary host
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP124, monoclonal
交差性
human (tested)
交差性(ホモロジーによる予測)
chicken, mouse, rat, bovine, rabbit, pig, dog, hamster, frog
テクニック
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTB(60)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5500001-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)