安全性情報
SAB5300172
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗マルトース結合タンパク質抗体 マウス宿主抗体
clone 3G1A3, ascites fluid
別名:
Mal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G1A3, monoclonal
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
Recombinant fusion protein with Maltose binding protein tag.
Mouse monoclonal antibody raised against MBP
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300172-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)